Learn More
N-phénylmethanesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10722222 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722222 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10722222 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 417640025
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylmethanesulfonamide
Note relative au nom 98%
CAS 1197-22-4
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93°C to 97°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H9NO2S
Formule linéaire CH3SO2NHC6H5
Numéro MDL MFCD00043782
Quantité 2.5 g
Synonyme methanesulfonamide, n-phenyl, methanesulfonanilide, methanesulfanilide, mesylaniline, n-mesylaniline, n-methylsulphonylaniline, n-phenyl-methanesulfonamide, methylsulfonyl phenylamine, mesylanilide, methylsulfonyl aniline
Clé InChI LBTPIFQNEKOAIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC N-Phénylméthanesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 171.21
CID PubChem 70970
Poids de la formule 171.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement