Learn More
N-phénylméthanesulfonamide, TRC
Code produit 30410095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410095 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3366105G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylmethanesulfonamide
CAS 1197-22-4
Formule moléculaire C7 H9 N O2 S
Quantité 5 g
Synonyme Methanesulfonamide','N-phenyl-, Methanesulfonanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylmethanesulfonamide, Methanesulfanilide, Methylsulfonanilide, N-(Methylsulfonyl)aniline, N-Mesylaniline, NSC 11329
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccccc1
Nom IUPAC N-Phénylméthanesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 171.217
Poids de la formule 171.0354