Learn More
Ester méthylique de N-[(phénylméthoxy)carbonyl]-L-sérine, TRC
Code produit 30409105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3357251G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-serine Methyl Ester
CAS 1676-81-9
Formule moléculaire C12H15NO5
Quantité 1 g
Synonyme N-Benzyl-N-carboxyserine Methyl Ester, N-Benzyl-N-carboxy-L-serine Methyl Ester, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid Methyl Ester, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid Methyl Ester, (Benzyloxycarbonyl)-L-serine Methyl Ester, Methyl (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropanoate, Methyl (S)-2-((Benzyloxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate, Methyl N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serinate, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serine Methyl Ester, N-(Benzyloxycarbonyl)serine Methyl Ester, N-Carbobenzoxy-L-serine Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
Nom IUPAC (2S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 253.25
Poids de la formule 253.095