Learn More
N-Phénylpropanamide, TRC
Code produit 30418074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418074 50 mg -
30408850 2.5 g -
30417455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30418074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33606050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-71-3
Formule moléculaire C9 H11 N O
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Synonyme N-Phenylpropanamide, Fentanyl Imp. G (EP), Propanamide, N-phenyl-, Propionanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylpropionamide, NSC 58952, R 50977
Nom IUPAC N-phénylpropanamide
SMILES CCC(=O)Nc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylpropanamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11)
Poids de la formule 149.0841
Pourcentage de pureté >95%