Learn More
N-phénylrhodanine, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10095533 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10095533 1 g Flacon en verre 1g
10269093 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10095533 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391390010
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 1457-46-1
Formule moléculaire C9H7NOS2
Poids moléculaire (g/mol) 209.29
Numéro MDL MFCD00100196
Clé InChI DVRWEKGUWZINTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenylrhodanine, n-phenylrhodanine, 3-phenylrhodanin, rhodanine, 3-phenyl, 4-thiazolidinone, 3-phenyl-2-thioxo, 3-phenylrodanin, n-phenyl-rhodanine, 3-phenyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 3-phenyl-2-thioxo-thiazolidin-4-one, 3-phenyl-rhodanin german
CID PubChem 73822
Nom IUPAC 3-phényl-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one
SMILES C1C(=O)N(C(=S)S1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylrhodanine
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190°C to 194°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 209.29
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Phenylrhodanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement