Learn More
N-phénylthiourée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486730 10 g 10g
11496730 50 g 50g
11406740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486730 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06690.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152.22 g/mol
N-phenylthiourea is used in paternity testing prior to the advent of DNA testing. It inhibits melanogenesis and is used to grow transparent fish. It is also used as a repellent for rat, rabbits, weasels and also in medical genetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-phénylthiourée est utilisée dans les tests de paternité avant l’arrivée des tests d’ADN. Elle inhibe la mélanogenèse et est utilisée pour cultiver des poissons transparents. Elle est également utilisée comme répulsif pour le rat, le lapin, les belettes et aussi en génétique médicale.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-85-5
Formule moléculaire C7H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 152.22
Numéro MDL MFCD00004933
Clé InChI FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
CID PubChem 676454
ChEBI CHEBI:46261
Nom IUPAC Phénylthiourée
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylthiourea
Point de fusion 149°C to 153°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 907309
Merck Index 14,7315
Informations sur la solubilité Soluble in hot water and alcohol.
Poids de la formule 152.21
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Phenylthiourea
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylthiourea