Learn More
N-phénylurethane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11341797 25 g 25g
11351797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05027.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.20€
    51.65€ / 25g
    Économisez 5.55€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 101-99-5 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-99-5
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD00026806
Clé InChI LBKPGNUOUPTQKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylurethane, phenylurethane, ethyl phenylcarbamate, phenylurethan, ethyl carbanilate, euphorin, keimstop, urethane, phenyl, carbanilic acid, ethyl ester, phenylethyl carbamate
CID PubChem 7591
Nom IUPAC N-phénylcarbamate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylurethane
Point de fusion 49°C to 51°C
Densité 1.106
Point d’ébullition 237°C
Indice de réfraction 1.5375
Quantité 25 g
Beilstein 1942785
Merck Index 14,7320
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%