Learn More
N-pivaloyl-o-toluidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10747972 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10747972 5 g 5g
10554721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10747972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 346730050
CAS: 61495-04-3 | C12H17NO | 191.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61495-04-3
Numéro MDL MFCD00075432
Clé InChI CSGRQLUGMVFNON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-o-tolyl pivalamide, 2,2,2'-trimethylpropionanilide, 2,2-dimethyl-n-2-methylphenyl propanamide, n-o-tolylpivalamide, acmc-1b8p7, n-2-methylphenyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-o-tolyl-propionamide, 2,2-dimethyl-n-2-methyl phenyl propanamide, n-2-methyl phenyl-2,2-dimethylpropanamide
CID PubChem 2734005
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-N-(2-méthylphényl) propanamide
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Pivaloyl-o-toluidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111°C to 115°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H17NO
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Pivaloyl-o-toluidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.