Learn More
N-Prop-2-ynylurée, Thermo Scientific™
Code produit 10344382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10344382 1 g 1g
10575655 5 g 5g
10743433 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10344382 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD11100DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 5221-62-5
Formule moléculaire C4H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 98.105
Numéro MDL MFCD00052817
Clé InChI LJPYJRMMPVFEKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-prop-2-ynyl urea, 1-prop-2-yn-1-yl urea, n-prop-2-ynylurea, propargylurea, n-propargylurea, 2-propynylurea, prop-2-yn-1-yl urea, prop-2-yn-1-ylurea, prop-2-ynyl-urea, 1-prop-2-ynylurea
CID PubChem 2777182
Nom IUPAC prop-2-ynylurée
SMILES C#CCNC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Prop-2-ynylurea
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire H2NC(O)NHCH2Cidentical toCH
Quantité 1 g
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 97%