Learn More
N-propargyl Phénothiazine, TRC
Code produit 30409071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30409071 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409071 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP767370500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Propargyl Phenothiazine
CAS 4282-78-4
Formule moléculaire C15H11NS
Quantité 500 mg
Synonyme 10-Propargylphenothiazine, 10-(2-Propyn-1-yl)-10H-phenothiazine
Formule InChI InChI=1S/C15H11NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h1,3-10H,11H2
SMILES C#CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nom IUPAC 10-prop-2-ynylphénothiazine
Poids moléculaire (g/mol) 237.32
Poids de la formule 237.0612