Learn More
n-(propargyloxy)phtalimide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10675182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10675182 1 g Flacon en verre -
10205380 10 g Flacon en verre 10g
10265420 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10675182 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131490010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 4616-63-1
Formule moléculaire C11H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.18
Numéro MDL MFCD00005890
Clé InChI HBGZBVPXPDNXOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propargyloxy phthalimide, n-prop-2-ynyloxy phthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindoline-1,3-dione, n-propargyloxyphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindole-1,3-dione, 2-prop-2-ynyloxybenzo c azoline-1,3-dione, acmc-20aka8, n-2-propynoxyphthalimide, n-2-propynyloxy phthalimide, phthalimide, n-2-propynyloxy
CID PubChem 78357
Nom IUPAC 2-prop-2-ynoxyisoindole-1,3-dione
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Propargyloxy)phthalimide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149°C to 152°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement