Learn More
N-(Propargyloxy)phtalimide, TRC
Code produit 30415812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415812 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415812 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83918350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Propargyloxy)phthalimide
CAS 4616-63-1
Formule moléculaire C11H7NO3
Quantité 50 mg
Synonyme 2-prop-2-ynoxyisoindoline-1,3-dione
Formule InChI InChI=1S/C11H7NO3/c1-2-7-15-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Nom IUPAC 2-prop-2-ynoxyisoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 201.18
Poids de la formule 201.0426