Learn More
N-(Propargyloxy)phtalimide, TRC
Code produit 30413216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413216 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413216 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP839183100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Propargyloxy)phthalimide
CAS 4616-63-1
Formule moléculaire C11H7NO3
Quantité 100 mg
Synonyme 2-prop-2-ynoxyisoindoline-1,3-dione
Formule InChI InChI=1S/C11H7NO3/c1-2-7-15-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Nom IUPAC 2-prop-2-ynoxyisoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 201.18
Poids de la formule 201.0426