Learn More
N-Propargyloxyphthalimide, 97%, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Propargyloxyphthalimide |
| CAS | 4616-63-1 |
| Point de fusion | 150°C to 152°C |
| Formule moléculaire | C11H7NO3 |
| Numéro MDL | MFCD00005890 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1530730 |
| Synonyme | n-propargyloxy phthalimide, n-prop-2-ynyloxy phthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindoline-1,3-dione, n-propargyloxyphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindole-1,3-dione, 2-prop-2-ynyloxybenzo c azoline-1,3-dione, acmc-20aka8, n-2-propynoxyphthalimide, n-2-propynyloxy phthalimide, phthalimide, n-2-propynyloxy |
| Clé InChI | HBGZBVPXPDNXOV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |
| Afficher plus |