Learn More
N-propargylphtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400238 5 g 5g
15410238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15400238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53429.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7223-50-9 | C11H7NO2 | 185.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7223-50-9
Formule moléculaire C11H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.18
Numéro MDL MFCD00065028
Clé InChI PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propargylphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-prop-2-ynylphthalimide, 2-2-propynyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-prop-2-ynyl-isoindole-1,3-dione, n-propargyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-propynyl, 2-prop-2-ynyl isoindoline-1,3-dione, 2-prop-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-2-propyn-1-yl
CID PubChem 81644
Nom IUPAC 2-prop-2-ynylisoindole-1,3-dione
SMILES O=C1N(CC#C)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Propargylphthalimide
Point de fusion 148°C to 152°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 185.18
Pourcentage de pureté 98%