Learn More
N-Propionylglycine-2,2-d2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Propionylglycine-2,2-D2 |
| CAS | 1256842-51-9 |
| Formule moléculaire | C5 2H2 H7 N O3 |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | Glycine-2,2-d2','N-(1-oxopropyl)-, N-(1-Oxopropyl)glycine-2,2-d2, N-Propionylglycine-2,2-D2, N-Propionylglycine-D2 (glycine-D2) |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC(=O)CC)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2,2-didéutéro-2-(propanoylamino)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.14 |
| Poids de la formule | 133.0708 |