Learn More
n-propyl-3,3,3-d3-amine HCl, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propylamine-D3 (propyl-3,3,3-D3) Hydrochloride |
| CAS | 478702-86-2 |
| Formule moléculaire | C3 D3 H6 N . Cl H |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | 1-Propan-3,3,3-d3-amine, hydrochloride (9 CI), Propyl-3,3,3-d3-amine hydrochloride, n-Propyl-3,3,3-d3-amine hydrochloride, 1-Propylamine-d3 hydrochloride, Propylamine-D3 (propyl-3,3,3-D3) hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1 H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])CCN |
| Nom IUPAC | 3,3,3-trideuteriopropan-1-amina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.59 |
| Poids de la formule | 98.069 g/mol |
| Afficher plus |