Learn More
N-Propyl3,4,5-trihydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494223 500 g 500g
11438720 5 g 5g
11484223 100 g 100g
11404233 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11494223 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10877.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.44€
    144.65€ / 500g
    Économisez 30.79€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate est un réactif anti-décoloration en microscopie à fluorescence pour réduire le photoblanchiment des sondes fluorescentes telles que la rhodamine et la fluorescéine. Également utilisé comme antioxydant.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg/ml) et dans l’eau (0,35 g/100 ml à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-79-9
Formule moléculaire C10H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 212.201
Numéro MDL MFCD00002196
Clé InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
CID PubChem 4947
ChEBI CHEBI:10607
Nom IUPAC Trihydroxybenzoate de propyle3,4,5
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Point de fusion 146°C to 150°C
Quantité 500 g
Beilstein 1877976
Merck Index 147859
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (50mg/ml) and water (0.35g/100 ml at 25°C).
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 0.98