Learn More
N-propyl 4-hydroxybenzoate, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419482 250 g 250g
11409482 1000 g 1000g
11429482 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419482 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10180.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.97€
    42.65€ / 250g
    Économisez 9.32€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le n-Propyl 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agents de conservation antimicrobien dans les produits pharmaceutiques, les aliments, les cosmétiques et les shampooings. Il est largement utilisé comme conservateur dans les produits de soins personnels comme les crèmes, les lotions et les produits de bain. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire. Son dérivé, le p-hydroxybenzoate de propyle de sodium, est utilisé comme agent de conservation antifongique.
Solubilité
Soluble dans le propylène glycol, l’éthanol, l’éther, l’acétone, le méthanol et le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans la glycérine. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-13-3
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00002354
Clé InChI QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
CID PubChem 7175
ChEBI CHEBI:32063
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de propyle
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 95°C to 99°C
Point d’éclair 180°C (356°F)
Quantité 250 g
Beilstein 1103245
Merck Index 14,7866
Informations sur la solubilité Soluble in propylene glycol,ethanol,ether,acetone,methanol anddimethyl sulfoxide. Slightly soluble in glycerin. Insoluble in water.
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥99%