Learn More
N-propyl 4-hydroxybenzoate, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Le n-Propyl 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agents de conservation antimicrobien dans les produits pharmaceutiques, les aliments, les cosmétiques et les shampooings. Il est largement utilisé comme conservateur dans les produits de soins personnels comme les crèmes, les lotions et les produits de bain. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire. Son dérivé, le p-hydroxybenzoate de propyle de sodium, est utilisé comme agent de conservation antifongique.
Solubilité
Soluble dans le propylène glycol, l’éthanol, l’éther, l’acétone, le méthanol et le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans la glycérine. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les métaux alcalins.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Propyl 4-hydroxybenzoate |
| Point de fusion | 95°C to 99°C |
| Point d’éclair | 180°C (356°F) |
| Quantité | 5000 g |
| Beilstein | 1103245 |
| Merck Index | 14,7866 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in propylene glycol,ethanol,ether,acetone,methanol anddimethyl sulfoxide. Slightly soluble in glycerin. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 180.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |