Learn More
Acétate de n-propyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388246
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388246 500 mL 500mL
11398246 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15355.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
n-propyl acetate is used as a solvent. It plays an important role in the printing inks industry are flexographic and special screen printing inks. It is widely used in fragrances and as a flavor additive due to its odor. It acts as a good solvent for cellulose nitrate, acrylates, alkyd resins, rosin, plasticizers, waxes, oils and fats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de N-propyle est utilisé comme solvant. Il joue un rôle important dans l’industrie des encres d’impression : les encres d’impression flexographiques et les encres d’impression à écran spécial. Il est largement utilisé dans les parfums et comme additif de saveur en raison de son odeur. Il agit comme un bon solvant pour le nitrate de cellulose, les acrylates, les résines alkydes, la rosine, les plastifiants, les cires, les huiles et les graisses.
Solubilité
Miscible aux alcools, aux cétones, aux aldéhydes, aux éthers, aux glycols et aux éthers de glycol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-60-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00009372
Clé InChI YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
CID PubChem 7997
ChEBI CHEBI:40116
Nom IUPAC acétate de n-propyle
SMILES CCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl acetate
Point de fusion -92°C
Densité 0.887
Point d’ébullition 99°C to 102°C
Point d’éclair 14°C (57°F)
Odeur Fruit-like
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.384
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1276
Beilstein 1740764
Merck Index 14,7841
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols and glycol ethers. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propyl acetate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propyl acetate