Learn More
Acétate de N-propyle, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10396140 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10396140 500 mL 500mL
10234540 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10396140 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/7600/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 109-60-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00009372
Clé InChI YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
CID PubChem 7997
ChEBI CHEBI:40116
Nom IUPAC acétate de n-propyle
SMILES CCCOC(C)=O
Spécification
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 102°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 3.5
Poids de la formule 102.13g/mol
Tension de vapeur 33mbar at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.