Learn More
Acrylate de N-Propyle, 95 %, stab. avec 0,1 % de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392227 10 g 10g
11302237 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09714.09
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 925-60-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
n-propyl acrylate is used in coatings, textile and leather finishes, paper coatings, for adhesives, for acrylic fibers. It is used as a monomer for emulsion polymers and solution polymers in latex paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de N-propyle est utilisé dans les revêtements, les finitions en textile et en cuir, les revêtements en papier, les adhésifs, les fibres acryliques. Il est utilisé comme monomère pour les polymères d’émulsion et les polymères de solutions dans les peintures au latex.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 925-60-0
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00048693
Clé InChI PNXMTCDJUBJHQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propyl acrylate, propyl acrylate, 2-propenoic acid, propyl ester, propyl 2-propenoate, acrylic acid, propyl ester, propylacrylate, ccris 8584, 1-propyl acrylate, acrylic acid propyl, acrylic acid propyl ester
CID PubChem 13550
Nom IUPAC Prop-2-énoate de propyle
SMILES CCCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol
Densité 0.92
Point d’ébullition 43°C to 44°C (40 mmHg)
Point d’éclair 24°C (75°F)
Indice de réfraction 1.4123
Quantité 10 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1744954
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 95%