Learn More
Bromoacétate de n-Propyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Propyl bromoacetate |
| Densité | 1.399 |
| Point d’ébullition | 175°C to 176°C |
| Point d’éclair | 82°C (179°F) |
| Indice de réfraction | 1.451 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2922 |
| Beilstein | 1745564 |
| Poids de la formule | 181.04 |
| Pourcentage de pureté | 97% |