Learn More
Formiate de propyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459236
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459236 100 mL 100mL
11469236 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18090.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-74-7 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-74-7
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00003295
Clé InChI KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formic acid, propyl ester, n-propyl formate, propyl methanoate, formiate de propyle, formic acid propyl ester, propylester kyseliny mravenci, unii-wo1arv6gtw, formiate de propyle french, fema no. 2943, wo1arv6gtw
CID PubChem 8073
Nom IUPAC Formiate de propyle
SMILES CCCOC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl formate
Point de fusion -93°C
Point d’ébullition 80°C to 81°C
Point d’éclair −4°C (25°F)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1281
Beilstein 1739272
Merck Index 14,7858
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 97%