Learn More
Méthacrylate de n-propyl, 95 %, stab. avec 200 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367456
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367456 5 g -
11377456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09493.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2210-28-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2210-28-8
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00048690
Clé InChI NHARPDSAXCBDDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl methacrylate, n-propyl methacrylate, methacrylic acid, propyl ester, propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, propyl ester, unii-95q6j7a6n3, ccris 4864, methacrylic acid propyl, propyl 2-methylacrylate, propyl 2-methylacrylate #
CID PubChem 16638
Nom IUPAC Propyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CCCOC(=O)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl methacrylate
Note relative au nom stabilized with 200ppm 4-methoxyphenol
Densité 0.902
Point d’ébullition 140°C to 141°C
Point d’éclair 30°C (86°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.419
Quantité 5 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1744849
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 95%