Learn More
Propionate de n-Propyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499137
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
Code produit. 11499137
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20680.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-36-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
It has application in automotive refinish, OEM coatings, appliance coatings, printing inks and as polymerization solvent. Its good activity yields efficient resin viscosity reduction that enables the development of lower VOC coatings. Its high electrical resistivity is beneficial in optimizing transfer efficiency in coatings applied via electrostatic spray equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il inclut une application dans le domaine de la finition automobile, des revêtements OEM, des revêtements d’appareil, des encres d’impression et comme solvant de polymérisation. Sa bonne activité permet une réduction efficace de la viscosité de la résine qui permet le développement de revêtements à faible teneur en COV. Sa grande résistivité électrique est bénéfique pour optimiser l’efficacité du transfert dans les revêtements appliqués via un équipement de pulvérisation électrostatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 5 g/l
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-36-5
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009373
Clé InChI MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
CID PubChem 7803
Nom IUPAC Propanoate de propyle
SMILES CCCOC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl propionate
Point de fusion -76°C
Densité 0.881
Point d’ébullition 122°C to 124°C
Point d’éclair 19°C (67°F)
Formule linéaire CH3CH2CO2CH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.393
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3272
Merck Index 14,7867
Informations sur la solubilité Soluble in water. (5g/L).
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propyl propionate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Propyl propionate