Learn More
N-propylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446994 100 g 100g
11456994 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446994 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21468.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-65-1 | C9H12 | 120.20 g/mol
n-Propylbenzene is used to prepare benzoic acid. It is employed as a solvent for gas chromatography. It is also used as a solvent and an intermediate in organic synthesis. Further, it is used in fuels and fuel additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-propylbenzène est utilisé pour préparer l’acide benzoïque. Il est utilisé comme solvant pour la chromatographie en phase gazeuse. Il est également utilisé comme solvant et intermédiaire en synthèse organique. De plus, il est utilisé dans les carburants et les additifs de carburant.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, l’éther, l’acétone, le benzène et l’éther de pétrole. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-65-1
Formule moléculaire C9H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.20
Numéro MDL MFCD00009377
Clé InChI ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propylbenzene, 1-phenylpropane, phenylpropane, benzene, propyl, 1-propylbenzene, isocumene, n-propyl benzene, propyl-benzene, unii-0wr86zhg2z, propylbenzene, n
CID PubChem 7668
ChEBI CHEBI:42630
Nom IUPAC Propylbenzène
SMILES CCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propylbenzene
Point de fusion °C to 100°C
Densité 0.862
Point d’ébullition 159°C to 160°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Indice de réfraction 1.491
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1903006
Merck Index 14,7844
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and petroleum ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 120.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide