Learn More
Acide n-propylboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10456062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10456062 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10456062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370870010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propylboronic acid
CAS 17745-45-8
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H9BO2
Formule linéaire CH3(CH2)2B(OH)2
Numéro MDL MFCD01074564
Quantité 1 g
Synonyme n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
Clé InChI JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCB(O)O
Nom IUPAC Acide propylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 87.91
CID PubChem 351065
Poids de la formule 87.91
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement