Learn More
Acide N-propylboronique, TRC
Code produit 30426238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426238 1 g 1g
30418304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30426238 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP8350601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Propylboronic Acid
CAS 17745-45-8
Formule moléculaire C3H9BO2
Quantité 1 g
Synonyme 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339
Formule InChI InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3
SMILES OB(CCC)O
Nom IUPAC Acide propylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 87.91
Poids de la formule 88.07