Learn More
Triamide N-propylphosphorothioïque, TRC
Code produit 30011646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011646 1 g 1g
30008185 10 mg 10mg
30009046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011646 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8337051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916809-14-8
Formule moléculaire C3 H12 N3 P S
Poids moléculaire (g/mol) 153.1862
Synonyme N-Propylphosphorothioic Triamide, N-n-Propylthiophosphoric triamide
Nom IUPAC N-diaminophosphinothioylpropan-1-amine
SMILES CCCNP(=S)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Propylphosphorothioic Triamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C3H12N3PS/c1-2-3-6-7(4,5)8/h2-3H2,1H3,(H5,4,5,6,8)
Poids de la formule 153.049