Learn More
N-propyltrichlorosilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11955801 100 mL Flacon en verre 100mL
11945801 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11955801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147411000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 141-57-1 | C3H7Cl3Si | 177.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-57-1
Formule moléculaire C3H7Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 177.53
Clé InChI DOEHJNBEOVLHGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyltrichlorosilane, trichloro propyl silane, n-propyltrichlorosilane, silane, trichloropropyl, propyl trichlorosilane, trichloro-n-propylsilane, silane, propyltrichloro, unii-x16g85fi4y, hsdb 889, silane,trichloropropyl
CID PubChem 8850
Nom IUPAC trichloro(propyl)silane
SMILES CCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyltrichlorosilane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 123.0°C to 124.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2SiCl3
Indice de réfraction 1.195
Quantité 100 mL
Beilstein 04,36
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 177.53
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.