Learn More
Bromure de n-propylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485315 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15485315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58119.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 156567-57-6 | C3H7BrZn | 188.373 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 156567-57-6
Densité 0.947
Formule moléculaire C3H7BrZn
Formule linéaire CH3CH2CH2ZnBr
Numéro MDL MFCD00671996
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme bromozinc 1+ ;propane, propylzinc bromide, 0.50 m in thf, propylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, n-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-propylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI BXIZKCIGQKZYGR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[CH2-].[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);propane
Poids moléculaire (g/mol) 188.373
CID PubChem 5194901
Poids de la formule 188.37