Learn More
Hydriodure de N,S-diméthylisothiouronium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387279 25 g 25g
11377279 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27439.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 41306-45-0 | C3H9IN2S | 232.083 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41306-45-0
Formule moléculaire C3H9IN2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.083
Numéro MDL MFCD00192092
Clé InChI UDUMWDDMSHXGGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dimethyl-2-thiopseudourea hydriodide, 1,2-dimethylisothiourea hydriodate, n,s-dimethyl-isothiourea hydroiodide, 1,2-dimethyl-isothiourea hydroiodide, n,s-dimethylisothiouronium hydriodide, iminomethylthiomethyl methylamine, iodide, 1,2-dimethyl-2-thiopseudoureahydriodide, n-methyl methylsulfanyl methanimidamide hydroiodide, n'-methyl methylsulfanyl methanimidamide hydroiodide
CID PubChem 12263909
Nom IUPAC méthyl N’-méthylcarbamimidothioate ; hydroiodure
SMILES CN=C(N)SC.I
Spécification
Nom chimique ou matériau N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide
Point de fusion 134°C to 136°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Poids de la formule 232.07
Pourcentage de pureté 98%