Learn More
N-subérylglycine-2,2-d2, CDN
Code produit 30319971
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30319971 0.01 g 0.01g
30319378 0.005 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30319971 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND67200.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Suberylglycine-D2 (glycine-2,2-D2)
CAS 1219799-02-6
Formule moléculaire C10 D2 H15 N O5
Quantité 0.01 g
Synonyme 8-[(Carboxymethyl-d2)amino]-8-oxooctanoic acid, Suberyl glycine-d2, N-Suberylglycine-2,2-d2
Formule InChI InChI=1 S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/i7D2
SMILES [2 H]C([2 H])(NC(=O)CCCCCCC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC acide 8-[[carboxy (dideutéro)méthyl]amino]-8-oxoctanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 233.258
Poids de la formule 233.1232 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 97% Chemical Purity