Learn More
N-succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tétraoxapentadecanoate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440397
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440397 100 mg 100mg
15430397 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64834.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 944251-24-5 | C15H24N4O8 | 388.38 g/mol
N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate is an amine reactive reagent for azide incorporation. It contains a PEG spacer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tétraoxapentadecanoate est un réactif à l’amine pour l’incorporation d’azoture. Il contient un bras espaceur PEG.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et l’acétonitrile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 944251-24-5
Formule moléculaire C15H24N4O8
Poids moléculaire (g/mol) 388.38
Numéro MDL MFCD13184948
Clé InChI OIGKWPIMJCPGGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Azido-PEG4-NHS ester
Nom IUPAC 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 1-azido-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate
Couleur Incolore à jaune
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and acetonitrile.
Poids de la formule 388.37
Forme physique Des mesures