Learn More
N-succinimidyl 3-maléimidobenzoate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15404019 250 mg 250mg
15494009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61410.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif de couplage hétérobifonctionnel utile pour la formation des immunoconjugués d’enzymes.
N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate is useful for forming enzyme immunoconjugates. It has a 9.9 Angstrom spacer arm. Heterobifunctional crosslinking reagent reactive toward primary amine and sulfhydryl. Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-succinimidyl 3-maléimidobenzoate est utile pour former des immunoconjugués enzymatiques. Il est doté d’un bras espaceur 9,9 Angstrom. Réactif de réticulation hétérobifunctionnelle réactif vers l’amine primaire et le sulfhydryle. Utile pour la préparation d’immunoconjugués enzymatiques et de conjugués de molécules porteuses d’hapten
Solubilité
Soluble dans le DMF ou l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58626-38-3
Formule moléculaire C15H10N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 314.253
Numéro MDL MFCD00005514
Clé InChI LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-maleimidobenzoic acid n-hydroxysuccinimide ester, n-succinimidyl 3-maleimidobenzoate, 3-maleimidobenzoyl n-hydroxysuccinimide, 1-3-2,5-dioxopyrrolidinyl oxy carbonyl phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, m-maleimidobenzoyl-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl benzoate, 3-n-maleimidobenzoic acid n-succinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl benzoate, ambotzpeg2090
CID PubChem 93861
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzoate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2=CC(=CC=C2)N3C(=O)C=CC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate
Point de fusion 175°C to 177°C
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 1505254
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMF or ethyl acetate.
Poids de la formule 314.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre