Learn More
N-Succinimidyl 4-Azidosalicylate, TRC
Code produit 30420492
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30420492 50 mg
30409373 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30420492 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69013050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96602-46-9
Formule moléculaire C11 H8 N4 O5
Poids moléculaire (g/mol) 276.2
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-azido-2-hydroxybenzoate
SMILES Oc1cc(ccc1C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)N=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Succinimidyl 4-Azidosalicylate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H8N4O5/c12-14-13-6-1-2-7(8(16)5-6)11(19)20-15-9(17)3-4-10(15)18/h1-2,5,16H,3-4H2
Poids de la formule 276.0495