Learn More
N-succinimidyl 4-(maléimidométhyl)cyclohexanecarboxylate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441416
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15441416 100 mg 100mg
15431416 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15441416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54627.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 64987-85-5 | C16H18N2O6 | 334.328 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64987-85-5
Formule moléculaire C16H18N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 334.328
Numéro MDL MFCD00009634
Clé InChI JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme smcc, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarboxylate, n-succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate, trans-4-maleimidomethyl cyclohexanecarboxylic acid-nhs, unii-b357p1g1if, n-succinimidyl 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate, n-4-carboxycyclohexylmethyl maleimide n-hydroxysuccinimide ester, trans-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarboxylate, n-hydroxysuccinimidyl 4-n-maleimidomethylcyclohexane-1-carboxylate, succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate
CID PubChem 125175
ChEBI CHEBI:63174
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)méthyl]cyclohexane-1-carboxylate
SMILES C1CC(CCC1CN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate
Point de fusion 180°C to 182°C
Quantité 100 mg
Beilstein 1555271
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 334.33
Pourcentage de pureté ≥98%