Learn More
6-maléimidohexanoate de N-succinimidyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Succinimidyl 6-Maleimidohexanoate |
| CAS | 55750-63-5 |
| Formule moléculaire | C14H16N2O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 6-Maleimidohexanoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2 |
| SMILES | O=C(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nom IUPAC | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 308.28 |
| Poids de la formule | 308.1008 |