Learn More
Myristate de N-succinimidyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Succinimidyl Myristate |
| CAS | 69888-86-4 |
| Formule moléculaire | C18 H31 N O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)23-19-16(20)14-15-17(19)21/h2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nom IUPAC | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) tétradécanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 325.44 |
| Poids de la formule | 325.2253 |