Learn More
Myristate de N-succinimidyle, TRC
Code produit 30424813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424813 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424813 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6908001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Succinimidyl Myristate
CAS 69888-86-4
Formule moléculaire C18 H31 N O4
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)23-19-16(20)14-15-17(19)21/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) tétradécanoate
Poids moléculaire (g/mol) 325.44
Poids de la formule 325.2253