Learn More
N-succinimidyl N-méthylcarbamate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490319
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15490319 25 g 25g
15470319 1 g 1g
15480319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63566.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18342-66-0 | C6H8N2O4 | 172.14 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, conserver à lʼabri de lʼhumidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18342-66-0
Formule moléculaire C6H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.14
Numéro MDL MFCD00800292
Clé InChI XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl methylcarbamate, n-succinimidyl-n-methylcarbamate, n-succinimidyl n-methylcarbamate, n-succinimdyl-n-methylcarbamate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-methylcarbamate, 1-methylcarbamoyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-methylamino carbonyl oxy, mic substitute, methyl isocyanate substitute, methylcarbamic acid succinimidyl ester
CID PubChem 4381935
ChEBI CHEBI:83949
Nom IUPAC 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl N-methylcarbamate
SMILES CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Succinimidyl N-methylcarbamate
Quantité 25 g
Beilstein 1531863
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 172.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide