Learn More
N-Succinimidyl-S-acétylthioacétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate |
| CAS | 76931-93-6 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O5 S |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nom IUPAC | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-acétylsulfanylacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 231.23 |
| Poids de la formule | 231.0201 |