Learn More
Nt-Boc-2-bromoéthylamine (qualité technique, ~90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-t-Boc-2-bromoethylamine |
| CAS | 39684-80-5 |
| Formule moléculaire | C7 H14 Br N O2 |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCBr |
| Nom IUPAC | tert-butil N-(2-bromoéthyl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 224.1 |
| Poids de la formule | 223.0208 |