Learn More
Nt-Boc-2-bromoéthylamine (qualité technique, ~90 %), TRC
Code produit 30332697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332697 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB64352525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-t-Boc-2-bromoethylamine
CAS 39684-80-5
Formule moléculaire C7 H14 Br N O2
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Nom IUPAC tert-butil N-(2-bromoéthyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 224.1
Poids de la formule 223.0208