Learn More
Ester éthylique de N-(t-Boc)-3-phényl isosérine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(t-Boc)-3-phenyl Isoserine Ethyl Ester |
| CAS | 143527-75-7 |
| Formule moléculaire | C16 H23 N O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, ethyl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, ethyl ester, [R-(R*,S*)]- (9CI), (2R,3S)-2-Hydroxy-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic acid ethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H23NO5/c1-5-21-14(19)13(18)12(11-9-7-6-8-10-11)17-15(20)22-16(2,3)4/h6-10,12-13,18H,5H2,1-4H3,(H,17,20)/t12-,13+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | éthyl (2R,3S)-2-hydroxy-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]-3-phénylpropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 309.36 |
| Poids de la formule | 309.1576 |