Learn More
N-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10560404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10560404 5 g Flacon en plastique 5g
10071771 1 g Flacon en plastique 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10560404 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 301830050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51857-17-1
Formule moléculaire C11H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 216.33
Numéro MDL MFCD00671489
Clé InChI RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
CID PubChem 2733170
Nom IUPAC tert-butyl N-(6-aminohexyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butoxycarbonyl-1, 6-hexanediamine
Point d’ébullition 106°C to 110°C (0.3mmHg)
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.4590 to 1.461
Numéro UN 2735
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,ch2cl2
Quantité 5 g
Point d’éclair 125°C
Poids de la formule 216.33
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide visqueux