Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-2-pipéridinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinone |
| CAS | 85908-96-9 |
| Formule moléculaire | C10H17NO3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 2-Oxopiperidine-1-carboxylate, 2-Oxopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O |
| Nom IUPAC | tert-butyl 2-oxopipéridine-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.25 |
| Poids de la formule | 199.1208 |