Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-2-pipéridinone, TRC
Code produit 30343628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343628 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6905951G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinone
CAS 85908-96-9
Formule moléculaire C10H17NO3
Quantité 1 g
Synonyme 2-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 2-Oxopiperidine-1-carboxylate, 2-Oxopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
Nom IUPAC tert-butyl 2-oxopipéridine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Poids de la formule 199.1208